Läs mer
BD Lösning för cellavskiljning
Produktkod. 15811109
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
15811109 100 ml
1 options
Produktkod. 15811109 Leverantör BD Leverantörsnummer 561527
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Ersätter trypsinlösning och kan användas för passage av cellinjer
  • Innehåller inte produkter från däggdjur eller bakterier
  • Består av kollagenolytiska och proteolytiska enzymer
  • Fungerar bra när celler lösgörs för analys av många cellytmarkörer med flödescytometri och för cellsortering
Flödescytometri, cellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Kvantitet 100 ml