Läs mer
Gibco™ Cell MAb-medium, kvantavkastning
Produktkod. 16219851 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Produktkod. Kvantitet
16219851 1000 mL
1 options
Produktkod. 16219851 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 220511
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Cell MAb-medium, kvantavkastning, är ett kemiskt definierat (CD) basalt cellkulturmedium. Den innehåller L-glutamin och fenolrött och innehåller Pluronic™ inte F68 (Kolliphor™ P188) eller andra tensider.
Cell MAb-medium, kvantavkastning, är ett kemiskt definierat (CD) basalt cellkulturmedium. Den innehåller L-glutamin och fenolrött och innehåller Pluronic™ inte F68 (Kolliphor™ P188) eller andra tensider. Cell MAb-medium, kvantutflöde, bör kompletteras på samma sätt som traditionellt basalt medium (t.ex. serum eller serumfria tillskott).
Främjar en acceleration i cellernas monoklonala antikroppssekretionshastighet i batchläge för prestanda i ihåliga fiber- och omrörningssystem.
  • Lämplig för användning i perfusionssystem
  • Visat sig öka den renade monoklonala antikroppens avkastning med 5 till 25 gånger jämfört med klassiskt basalt medium med liknande tillskott
  • Minska mediekonsumtion och arbetskostnader, minska behovet av lagrings- och förberedelsetid för media, minska arbetskraften som krävs för kontinuerlig utfodring och minska kontaminering på grund av minskad hantering av kulturen
  • Koncentrationssteget elimineras i de flesta fall och den slutliga bulkskörden minskas, vilket ger mindre material att köra genom reningsprocessen
  • Endast minimal anpassning behövs
  • Hybridom odlade i MAb basalmedium kan kompletteras på samma sätt som de som odlas i traditionellt basalt medium
  • MAb Serumfri och Animal-Free är kompletta medier och kräver inte serumtillskott; Basalmedium kräver serumtillskott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp MAb Medium
Utan tillsatser Ingen Pluronic syra, Inga andra surfaktanter
Kvantitet 1000 mL
Innehåll och lagring •Förvara vid 2°till 8°grader.
•Skydda mot ljus.