Beskrivning
- Används som en viabilitetsprob för metoder för uteslutning av döda celler, baserad på en ljusspridning och upptag av 7-AAD som detekterats i FL3
- Kräver ingen utspädning
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Kvantitet | 100 tester |