Läs mer
BD Cytofix/Cytoperm™ Fixerings- och permeabiliseringslösning
Produktkod. 15817868 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15817868 125 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15817868 Leverantör BD Leverantörsnummer 554722
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
1X-lösning kan användas för samtidig fixering och permeabilisering av celler före intracellulär cytokinfärgning
Rekommenderad analysprocedur:
För stimulering av celler har olika in vitro-metoder rapporterats för att stimulera celler att producera cytokiner. Polyklonala aktivatorer har varit särskilt användbara för att inducera cytokinproducerande celler. Dessa aktivatorer inkluderar följande: konkanavalin A, lipopolysackarid, forbolestrar plus kalciumjonofor eller jonomycin, fytohemaglutinin, staphylococcus enterotoxin B och monoklonala antikroppar riktade mot subenheter av TCR/CD3-komplexet (med eller utan antikroppar riktade mot samstimulerande receptorer såsom CD28).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Kan användas för samtidig fixering och permeabilisering av celler före intracellulär cytokine-färgning
pH-intervall 7.2
Innehåll och lagring Förvara outspädd vid 4 °C
Produkttyp Fixerings- och permeabiliseringslösning
Kvantitet 125 mL
Formatera Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation and Permeabilization Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till ändamålsenlig avfallshanteringsanläggning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och produkt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyd e...%