Läs mer
BD Cytofix/Cytoperm™ Fixerings-/permeabiliseringslösningskit med BD GolgiStop™
Produktkod. 15867858
Change view
Kvantitet:
250 tester
Produktkod. Kvantitet
15867858 250 tester
1 options
Produktkod. 15867858 Leverantör BD Leverantörsnummer 554715
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Innehåller
  • Fixerings-/permeabiliseringslösning (125 ml)
  • BD Perm/Wash™ Buffert, 10x koncentrat innehållande fetalt bovint serum (FBS) och saponin (100 ml)
  • Proteintransporthämmare BD GolgiStop™ (innehåller Monensin)
Ger GolgiStop proteintransporthämmare innehållande monensin
Ex vivo tillägg av GolgiStopin vitro- eller in vivo -stimulerade celler blockerar deras intracellulära transportprocesser. Detta resulterar i ackumulering av de flesta cytokinproteiner i Golgi-komplexet och förstärker därigenom cytokinfärgningssignaler.
  • GolgiStop reagens tillhandahålls för behandling av upp till 1L cellkultur vid en celldensitet på upp till 2x106 celler/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Inkluderar 125 ml fixerings-/permeabiliseringslösning, perm/tvätt™ buffert, fetalt bovint serum (FBS) 10X och 100 ml saponin, proteintransporthämmare BD GolgiStop™
Antal tester 250
Kvantitet 250 tester
Regulatorisk status RUO
Produkttyp Fixerings-/permeabiliseringsreagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Cytofix/Cytoperm Plus Fixation/Permeabilization Kit with Golgistop
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, monensin mononatriumsalz, formaldehyde