Läs mer
BD Cytofix/Cytoperm Fixerings-/permeabiliseringslösningskit med GolgiPlug™
Produktkod. 15837968 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
250 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15837968 250 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15837968 Leverantör BD Leverantörsnummer 555028
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Innehåller
Fixerings-/permeabiliseringslösning (125mL), BD Perm/Wash™ Buffert, 10X koncentrat innehållande fetalt bovint serum (FBS) och saponin (100 ml) och proteintransporthämmare BD GolgiPlug (innehåller Brefeldin A)
För immunfluorescerande färgning av cytokiner
  • Erbjuder tre kit för att förenkla fixering och permeabilisering av celler
  • För immunfluorescerande färgning av intracytoplasmatiska cytokiner
Alla tre kit som beskrivs i denna produktmanual innehåller fixerings-/permeabiliseringslösning innehållande 4 % paraformaldehyd, och antingen BD GolgiStop™ proteintransporthämmare innehållande 99,9 % etanol, eller BD GolgiPlug proteintransporthämmare innehållande 99,9 % dimetylsulfoxid och 0,1 % brefeldin A. Följande varningar och försiktighetsåtgärder gäller för ovannämnda kemikalier.
R 36/38: Irriterar ögonen och huden S
3: Förvara på en sval plats
S26: Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och sök läkare S
28: Vid hudkontakt, tvätta genast med mycket vatten R
40: Begränsade bevis på cancerframkallande effekt
S36/37: Använd lämpliga skyddskläder och handskar
Flödescytometri, intracellulär färgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För immunfluorescerande färgning av cytokiner
Kvantitet 250 tester
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Endast forskningsanvändning