Läs mer
BD Kit med Cytofix/Cytoperm™-fixering/permeabiliseringslösning
Produktkod. 10482735
Change view
Kvantitet:
250 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10482735 250 tester Varje
1 options
Produktkod. 10482735 Leverantör BD Leverantörsnummer 554714
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Innehåller
  • Fixerings-/permeabiliseringslösning (125 ml)
  • Perm/tvättbuffert, 10x koncentrat innehållande fetalt bovinserum (FBS) och saponin (100 ml)
Möjliggör fixering och permeabilisering av celler som behövs för att färga intracellulära cytokiner med fluorokromkonjugerade anti-cytokinantikroppar
  • Tillhandahåller två reagenser, fixerings/permeabiliseringslösning och perm/tvättbuffert
  • Efter cellfixering och permeabilisering används perm/tvättbufferten för att tvätta cellerna och för att späda ut anti-cytokinantikropparna för färgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Inkluderar 125 ml fixerings-/permeabiliseringslösning, perm/tvätt™ buffert, fetalt bovinserum (FBS) 10X och 100 ml saponin
Antal tester 250
Kvantitet 250 tester
Regulatorisk status RUO
Produkttyp Fixerings-/permeabiliseringsreagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization Solution Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde