Läs mer
BD Cytofix™ Fixeringsbuffert
Produktkod. 15817828
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15817828 100 mL Varje
1 options
Produktkod. 15817828 Leverantör BD Leverantörsnummer 554655
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kan användas för att fixera ofärgade celler för efterföljande immunfluorescerande färgning av intracellulära cytokiner. Kan också användas för att fixera celler efter immunfluorescerande färgning för att bevara ljusspridande signaler och fluorescerande intensiteter av celler för analys vid ett senare tillfälle.
  • Avsedd att bevara humana och gnagare lymfoida celler för efterföljande immunofluorescerande färgning av intracellulära cytokiner
  • Används för att bevara ljusspridande egenskaper och fluorescensintensiteter hos humana och gnagare hematopoetiska celler som har färgats med immunfluorescens för efterföljande flödescytometrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Neutral pH-buffrad saltlösning (PBS) med 4,21 % formaldehyd (vikt/vikt)
För användning med (applikation) Kan användas för att fixera ofärgade celler för efterföljande immunfluorescerande färgning av intracellulära cytokiner
Innehåll och lagring 4 °C
Produkttyp Fixeringsbuffert
Kvantitet 100 mL