Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Functional Bead Conjugation Buffer Set
Kvantitet:
15 tester
Beskrivning
Innehåller
Kopplingsbuffert och lagringsbuffert
- Innehåller stödjande reagenser för BD™ CBA Functional Bead-system
- Enkel konjugeringsprocedur slutförd inom 4 timmar
- Konjugeringsreaktionen kräver mindre än 100 μg protein vid en koncentration av 1 mg/ml
- Storlek: 15 tester
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RUO |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Funktionell pärlkonjugationsbuffertsats |
| För användning med (utrustning) | BD™ CBA funktionellt pärlsystem |
| Inkluderar | Kopplingsbuffert och lagringsbuffert och stödjande reagenser |
| Antal tester | 15 |
| Kvantitet | 15 tester |