Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) funktionella pärlor
Beskrivning
Funktionella pärlor kan användas tillsammans med BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (fabrikant nr. 558556) för att kovalent länka vattenlösliga proteiner till ytan av pärlorna via en sulfo-SMCC-kemi. Pärlorna, när de väl är kopplade till ett protein, kan användas som en infångningsmatris för analyter av intresse.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RUO |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Innehåll | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande≤ 0,09% natriumazid |
| Beskrivning | Funktionell pärla (A4) |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Funktionspärla (A4) |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Antal tester | 6000 |
| Volym (metrisk) | 0.9 mL |
| Visa mer |