Beskrivning
Funktionella pärlor kan användas tillsammans med BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (fabrikant nr. 558556) för att kovalent länka vattenlösliga proteiner till ytan av pärlorna via en sulfo-SMCC-kemi. Pärlorna, när de väl är kopplade till ett protein, kan användas som en infångningsmatris för analyter av intresse.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RUO |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Innehåll | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande≤ 0,09% natriumazid |
| Beskrivning | Funktionell pärla (A6) |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Funktionspärla (A6) |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Antal tester | 6000 |
| Volym (metrisk) | 0.9 mL |
| Visa mer |