Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Anafylatoxin Kit
Kvantitet:
25 tester
Beskrivning
- Prestanda har optimerats för analys av specifika proteiner i EDTA-plasma- och serumprover
- Ger tillräckligt med reagens för den kvantitativa analysen av 80 prover
Användningsområden:
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Anafylatoxin |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Reagenser för infångning och detektering av C4a, C3a och C5a, standarder, tvättbuffert, analysspädningsmedel, reagens för cytometerinställning |
| Kvantitet | 25 tester |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Humant anafylatoxin kit |
Endast forskningsanvändning