Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Humant angiogenin; Flex Set, Bead C4
Beskrivning
Innehåller
Standard, PE-detektionsreagens, Capture Bead C4
- Capture pärla och PE-detektionsreagens formulerade till 50x koncentration
- Inkluderar lyofiliserad standard
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Angiogenin |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 1 injektionsflaska 50X, 1 injektionsflaska detektionsreagens 50X, 2 injektionsflaskor standard (lyofiliserad) |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, för mätning av humant angiogenin |
| Produkttyp | Human Angiogenin flex set (pärla C4) |