Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human CD121a (IL-1 RI); Flex Set, pärla B6
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Human CD121a (IL-1 RI), standard; PE-detektionsreagens; Capture Bead B6.
- Pärlbaserad immunanalys
- Även känd som IL-1-receptor typ-1
- Mänsklig reaktivitet bestäms genom att testa prover med BD CBA Human Soluble CD121a (IL-1 RI) Flex Set
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD121alpha (IL-1 RI) |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human CD121a (IL-1 RI), standard, PE-detektionsreagens, fångstkula B6 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Humant lösligt CD121a (IL-1 RI) flex set (pärla B6) |