Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human CD14; Flex Set, Bead D7
Beskrivning
Innehåller
Human CD14; Standard; Human CD14; PE-detektionsreagens; Human CD14; Capture Bead D7
De BD CBA Human CD14 Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta humant lösligt CD14 i cellkultursupernatantprover
- Reaktivitet: QC-testning: Människan
- Pärlposition: D7
- Detektionsgräns: 9,2 pg/ml
Med BD CBA humant lösligt protein masterbuffert kit (kat. nr. 558264, 100 tester eller 558265, 500 tester), flödescytometer och FCAP Array-™programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD14 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human CD14, standard, Human CD14, PE-detektionsreagens, Human CD14, fångstkula D7 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mänskligt lösligt CD14 flex set (pärla D7) |
Endast forskningsanvändning