Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit
Beskrivning
Innehåller
Assay Diluent, Capture Bead Diluent, Detection Reagent Diluent, Wash Buffer, Enhanced Sensitivity Detection Reagent (Part B), Instrument Setup Beads (A1, A9, F1, F9), PE Instrument Setup Bead F1, PE Positive Control Detector
Detektionsreagens som används i BD™ CBA Human Enhanced Sensitivity Flex Set System består av två delar, Analyte Specific Detection Reagent (Del A), som levereras med Flex Set och Enhanced Sensitivity Detection Reagent (Del B), som tillhandahålls i Master Buffer Kit med alla andra stödjande reagenser. Buffertar, detektionsreagens och instrumentinställningsreagenser som tillhandahålls i detta kit har optimerats för analys av analyter i vävnadskultursupernatanter, plasma och serumprover.
- Analysintervall: 274 till 200 000 fg/ml
- Bör inte användas med Flex Sets från någon annan BD CBA-system som lösligt protein, cellsignalering etc
- Finns i förpackningsstorlekar om 100 och 500 tester
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Analysspädningsmedel, infångningspärla Spädningsmedel, detektionsreagensspädningsmedel, tvättbuffert, förstärkt känslighetsdetektionsreagens (del B), instrumentinställningspärlor (A1, A9, F1, F9), PE-instrumentinställningspärla F1, PE positiv kontrolldetektor |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mänsklig förbättrad känslighet master Buffer kit |