Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Eotaxin Flex Set, Bead C7
Beskrivning
Innehåller
Standard, PE-detektionsreagens, Capture Bead C7
- Capture pärla och PE-detektionsreagens formulerade till 50x koncentration
- Inkluderar lyofiliserad standard
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Eotaxin |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 1 injektionsflaska 50X, 1 injektionsflaska detektionsreagens 50X, 2 injektionsflaskor standard (lyofiliserad) |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human eotaxin flex set (pärla C7) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Human Eotaxin Flex Set
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT