Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Fractalkine; Flex Set, Bead C6
Produktkod. 15890059
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 tester
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15890059 100 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 15890059 Leverantör BD Leverantörsnummer 560265
Innehåller
Human Fractalkine, Standard; PE-detektionsreagens; Capture Bead C6.
För mätning av lösligt humant fraktalkin i serum-, plasma- och cellkultursupernatantprover
  • Pärlbaserad immunanalys
  • Även känd som CX3CL1
  • Mänsklig reaktivitet bestäms genom att testa prover med BD CBA Human Fractalkine Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Fractalkine
Korsreaktivitet Människa
Inkluderar Human Fractalkine, standard, PE-detektionsreagens, fångstkula C6
Kvantitet 100 tester
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Human fractalkine flex set (pärla C6)