Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Humant Granzyme; Flex Set, Bead D9
Beskrivning
Innehåller
- Human Granzyme A, Standard
- Humant Granzyme A, PE-detektionsreagens
- Human Granzyme A, Capture Bead D9
Innehåller en flaska vardera med Capture Bead och PE-detektionsreagens och två flaskor med standard. Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenterna i detta flexset har formulerats till en 50x koncentration för att säkerställa produktens prestanda när de multiplexeras. Standardkomponenten är lyofiliserad och bör överföras till ett 15 ml polypropenrör för beredning. När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 10 000 pg/ml.
- Human reaktivitet bestämdes genom att testa prover med BA Human Granzyme A Flex Set
- Måste användas tillsammans med CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer och FCAP Array Software
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Granzyme B |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human Granzyme A, standard, Human Granzyme A, PE-detektionsreagens, Human Granzyme A, fångstpärla D9 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human Granzyme A flex set (pärla D9) |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.