Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set (Bead C6)
Handla allt BD Biosciences ProdukterBeskrivning
Innehåller
- Kit innehåll:
- Enhanced Sensitivity Capture Bead C6: lagras i vattenhaltig buffrad lösning innehållande fetalt bovint serum och≤ 0,09% natriumazid
- Detektionsreagens (del A): lagras i vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin™ 150
- Standard: lyofiliserad i en vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin 150
Detta kit används tillsammans med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit, flödescytometer och FCAP Array™ Programvara och kan mäta lösliga analyter som finns i mycket låga koncentrationer.
- Pärlbaserad immunanalys
- Reaktivitet: mänsklig
- Standardanalysintervall: 274 till 200000fg/ml
Flödescytometri, immunanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lyofiliseras i en vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA™ och ProClin™ 150. Förvara vid 4 °C. |
| Inkluderar | Fånga pärlor, detektionsreagens, standarder |
| För användning med (applikation) | Används tillsammans med BD™ Cytometric Bead array (CBA) |
| Antal tester | 100 |
| Kvantitet | 100 tester |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT