Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-17A Standard
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
- Lyofiliseras i en vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin™ 150
- Uppskattar CBA-aktiviteten för humant IL-17A vid en koncentration av 2500 pg/ml när den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel
- Antal: 100 tester
Flödescytometri/immunanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 1 injektionsflaska, lyofiliserad, vattenbuffrad, rekonstitueras till 4 ml |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Frystorkat material |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, immunanalys |
| Produkttyp | Human IL-17A standard |