Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-3; Flex Set, Bead D5
Beskrivning
Innehåller
- Human IL-3 Standard
- Humant IL-3, PE-detektionsreagens
- Human IL-3, Capture Bead D5
Innehåller en flaska vardera med Capture Bead och PE-detektionsreagens och två flaskor med standard. Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter i detta flexset har formulerats till 50x koncentration för att säkerställa produktens prestanda när de multiplexeras. Standardkomponenten är lyofiliserad och bör överföras till 15 ml polypropenrör för beredning. När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2 500 pg/ml.
- Human reaktivitet bestämdes genom att testa prover med CBA Human IL-3 Flex Set
- Måste användas tillsammans med CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer och CAP Array programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-3 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human IL-3 standard, Human IL-3, PE-detektionsreagens, Human IL-3, fångstkula D5 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human IL-3 flex set (pärla D5) |