Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-5 Enhanced Sensitivity Flex Set (Bead A6)
Handla allt BD Biosciences ProdukterBeskrivning
Innehåller
- Kit innehåll:
- Enhanced Sensitivity Capture Bead A6: lagras i vattenhaltig buffrad lösning innehållande fetalt bovint serum och≤ 0,09% natriumazid
- Detektionsreagens (del A): lagras i vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin™ 150
- Standard: lyofiliserad i en vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin 150
Detta kit används tillsammans med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit, flödescytometer och FCAP Array™ Programvara och kan mäta lösliga analyter som finns i mycket låga koncentrationer.
- Pärlbaserad immunanalys
- Reaktivitet: mänsklig
- Standardanalysintervall: 274 till 200000fg/ml
Flödescytometri/immunoanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lyofiliseras i en vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA™ och ProClin™ 150. Förvara vid 4 °C. |
| Inkluderar | Fånga pärlor, detektionsreagens, standarder |
| För användning med (applikation) | Används tillsammans med BD™ Cytometric Bead array (CBA) |
| Antal tester | 100 |
| Kvantitet | 100 tester |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |