Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Inflammatory Cytokine Kit Standardkontroller
Produktkod. 15886898
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
1 flaska
Produkttyp:
Mänskliga Th1/Th2/Th17 cytokinstandarder
Mänskliga inflammatoriska cytokinstandarder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp
15886898 0.2 mL Mänskliga inflammatoriska cytokinstandarder
15811219 1 flaska Mänskliga Th1/Th2/Th17 cytokinstandarder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886898 Leverantör BD Leverantörsnummer 552932
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har testats för att säkerställa funktion som standard i CBA-analyser
  • Lyofiliserad i vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin™ 150
  • Bör rekonstitueras och seriespädas före användning
Mänskliga inflammatoriska cytokinstandarder
  • Innehåller blandning av rekombinant humant interleukin (IL 10 (M2)-8, IL-1β IL-6, IL-10, tumörnekrosfaktor (TNF) och IL-12p70
  • Använd med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Inflammatory Cytokine Kit
  • Storlek: 0,2 ml
Mänskliga Th1/Th2/Th17 cytokinstandarder
  • Innehåller blandning av rekombinant humant interleukin (IL )-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, Interferon-γ (IFN-γ ), och tumörnekrosfaktor (TNF)
  • Använd med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/TH17 Cytokine Kit
  • Storlek: 1 injektionsflaska
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Korsreaktivitet Människa
Inkluderar Blandning av rekombinant humant interleukin (IL )-8, IL-1beta, IL-6, IL-10, tumörnekrosfaktor (TNF) och IL-12p70
Kvantitet 0.2 mL
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Mänskliga inflammatoriska cytokinstandarder