Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human MCP-1; Flex Set, Bead D8
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Human MCP-1; Standard; Human MCP-1; PE-detektionsreagens; Human MCP-1; Capture Bead D8
De BD CBA Human MCP-1 Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta humant monocyt kemoattraktant protein-1 (MCP-1), även känd som CCL2, i serum-, plasma- och cellkultursupernatantprover. Human och icke-mänsklig primatreaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA Human MCP-1 Flex Set
- Pärlposition: D8
- Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter formulerade till en 50x koncentration för multiplexanvändning
- Standardkomponenten lyofiliseras
- När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/ml
- Måste användas tillsammans med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer, FCAP Array™ Programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MCP-1 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human MCP-1, standard, Human MCP-1, PE-detektionsreagens, Human MCP-1, fångstkula D8 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human MCP-1 flex set (pärla D8) |