Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human MIP-1α ; Flex Set, pärla B9
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Human MIP-1α ; Standard; Human MIP-1α ; PE-detektionsreagens; Human MIP-1α ; Capture Bead B9
De BD CBA Human MIP-1α Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta humant makrofaginflammatoriskt protein-1α (MIP-1α ), även känd som CCL3, i serum-, plasma- och cellkultursupernatantprover. Människans reaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA Human MIP-1α Flex Set.
- Reaktivitet: Människan
- Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter formulerade till en 50x koncentration för multiplexanvändning
- Standardkomponenten lyofiliseras
- När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/ml
- Måste användas tillsammans med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer, FCAP Array™ Programvara
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MIP-1alfa |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human MIP-1a, standard, Human MIP-1a, PE-detektionsreagens, Human MIP-1a, fångstkula B9 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human MIP-1alpha flex set (pärla B9) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Human MIP-1 alpha Flex Set
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: CMIT/MIT mixture
Endast forskningsanvändning