Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human RANTES; Flex Set, Bead D4
Beskrivning
Innehåller
Människan RANTES; Standard; Människan RANTES; PE-detektionsreagens; Människan RANTES; Capture Bead D4
De BD CBA Human RANTES Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta mänskliga RANTES, även känd som CCL5, i serum-, plasma- och cellkultursupernatantprover. Human och icke-mänsklig primatreaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA Human RANTES Flex Set.
- Reaktivitet: Mänsklig, icke-mänsklig primat
- Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter formulerade till en 50x koncentration för multiplexanvändning
- Standardkomponenten lyofiliseras
- När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/ml
- Måste användas tillsammans med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer, FCAP Array™ Programvara
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RANTES |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human RANTES, standard, Human RANTES, PE-detektionsreagens, Human RANTES, fångstkula D4 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human RANTES flex set (pärla D4) |
Endast forskningsanvändning