Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human TNF; Flex Set, Bead C4
Beskrivning
Innehåller
Human TNF; Standard; Human TNF; PE-detektionsreagens; Human TNF; Capture Bead C4
- Kan mäta human tumörnekrosfaktor (TNF), tidigare känd som tumörnekrosfaktor-α i serum-, plasma- och cellkultursupernatantprover
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNF |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human TNF, standard, Human TNF, PE-detektionsreagens, Human TNF, fångstkula C4 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human TNF flex set (pärla C4) |
Endast forskningsanvändning