Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human TNF; Flex Set, Bead D9
Beskrivning
Innehåller
Human TNF; Standard; Human TNF; PE-detektionsreagens; Human TNF; Capture Bead D9
Human och icke-mänsklig primatreaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA Human TNF Flex Set
Reaktivitet
- QC-testning: Människan
- Testning i utveckling: Icke-mänsklig primat
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNF |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human TNF, standard, Human TNF, PE-detektionsreagens, Human TNF, fångstkula D9 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Human TNF flex set (pärla D9) |
Endast forskningsanvändning