Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human TNFRI; Flex Set, Bead C4
Beskrivning
Innehåller
Human TNFRI Standard; Humant TNFRI PE-detektionsreagens; Human TNFRI Capture Bead C4
Människans reaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD™ CBA Human TNFRI Flex Set.
- Reaktivitet: QC Testad: Människan
- Storlek: 100 tester
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNFRI |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human TNFRI-standard, Human TNFRI PE-detektionsreagens, Human TNFRI-infångningskula C4 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mänskligt lösligt TNFRI flex set (pärla C4) |
Endast för forskning.