Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human TNFRII; Flex Set, Bead C5
Beskrivning
Innehåller
Human TNFRII; Standard; Human TNFRII; PE-detektionsreagens; Human TNFRII; Capture Bead C5
- Kan mäta löslig human typ 2-tumörnekrosfaktorreceptor (TNFRII), även känd som CD120b, i serum-, plasma- och cellkultursupernatantprover
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNFRII |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human TNFRII, standard, Human TNFRII, PE-detektionsreagens, Human TNFRII, fångstkula C5 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mänskligt lösligt TNFRII flex set (pärla C5) |