Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit
Beskrivning
Innehåller
Analysspädningsmedel (150mL), Capture Bead Diluent (30mL), Detektionsreagensspädningsmedel A (15mL), Detektionsreagensspädningsmedel B (35mL), tvättbuffert (650mL)
Värd arter:
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Analysspädningsmedel 150mL, infångningspärla Spädningsmedel 30mL, detektionsreagens Spädningsmedel A 15mL, detektionsreagensspädningsmedel B 35mL, tvättbuffert 650mL |
| Kvantitet | 500 tester |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Master Buffer kit för ökad känslighet för mus |