Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus IL-12/IL-23P40; Flex Set, Bead D7
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Mus IL-12/IL-23P40, standard (två flaskor), mus IL-12/IL-23P40 PE-detektionsreagens (en flaska), mus IL-12/IL-23P40; Capture Bead D7 (en flaska)
- Musreaktivitet bestämdes genom att testa prover med Flex-set
- Teoretisk detektionsgräns är 13,6 pg/ml
- Förvaringsbuffert: Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA/fetalt bovint serum tillsammans med andra reagens beroende på kitets komponenter
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-12/IL-23P40 |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus IL-12/IL-23P40, standard (2 flaskor), mus IL-12/IL-23P40 PE-detektionsreagens (en flaska), mus IL-12/IL-23P40, fångstkula D7 (en flaska) |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus IL-12/IL-23p40 flex set (pärla D7) |
Endast forskningsanvändning