Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus IL-13; Flex Set, pärla B8
Beskrivning
Innehåller
Mus IL-13 Standard (två injektionsflaskor), Mus IL-13 PE-detektionsreagens (en flaska), Mus IL-13 Capture Bead B8 (en flaska)
- Musreaktivitet bestämdes genom att testa prover med Flex Set
- Teoretisk gräns för detektion är 2,4 pg/ml
- Förvaringsbuffert: Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA/fetalt bovint serum tillsammans med andra reagens beroende på kitets komponenter
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-13 |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus IL-13 standard (2 ampuller), mus IL-13 PE detektionsreagens (en flaska), mus IL-13 capture pärla B8 (en flaska) |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus IL-13 flex set (pärla B8) |
Endast forskningsanvändning