Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus IL-17A; Enhanced Sensitivity Flex Set, Bead C5
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Mus IL-17 Standard, Mus IL-17 Enhanced Sensitivity Capture Bead C5, Mus IL-17 Detection Reagent (Del A)
Arter Reaktivitet: Mus
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-17 |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus IL-17 standard, mus IL-17 förstärkt känslighet fångstkula C5, mus IL-17 detektionsreagens (del A) |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus IL-17A förbättrad känslighet flex set (pärla C5) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-17A Enhanced Sensitivity Flex Set
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: CMIT/MIT