Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) mus IL-17A; Flex Set, Bead C5
Beskrivning
Innehåller
Mus IL-17A; Standard; Mus IL-17A; PE-detektionsreagens; Mus IL-17A; Capture Bead C5
De BD CBA Mouse IL-17A Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta mus IL-17A i serum- och cellkultursupernatantprover
- Reaktivitet: QC Testad: Mus
- Pärlposition: C5
- Detektionsgränsen är 0,95 pg/ml
Med BD CBA Mus/råtta lösligt protein master buffer kit (kat. nr. 558266, 100 tester eller 558267, 500 tester), en flödescytometer och FCAP Array™ programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-17A |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus IL-17A, standard, Mus IL-17A, PE-detektionsreagens, Mus IL-17A, fångstkula C5 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus IL-17A flex set (pärla C5) |
Säkerhet och hantering
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-17A Flex Set
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Endast forskningsanvändning