Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus IL-17F Flex Set (Bead D6)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 tester
Description
Includes
- Kit innehåll:
- Capture Bead D6: lagras i vattenhaltig buffrad lösning innehållande fetalt bovint serum och≤ 0,09% natriumazid
- PE-detektionsreagens: lagras i vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid
- Standard: lyofiliserad i en vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin™ 150
Detta kit används tillsammans med BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Mus/råtta Lösligt Protein Master Buffer Kit, flödescytometer och FCAP Array™ Programvara och kan mäta lösliga analyter som finns i mycket låga koncentrationer.
- Pärlbaserad immunanalys
- Reaktivitet: mus
- Högsta standardpunkt: 2500pg/ml
Flödescytometri/immunoanalys
Specifications
Specifications
| Antigen | IL-17F |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | 1 injektionspärla för injektionsflaskor, 1 reagens för upptäckt av flaskor, 2 flaskor standard (frystorkad) |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Mäter Mus interleukin-17F, flödescytometri och immunanalys |
| Produkttyp | Mus IL-17F flex set (pärla D6) |