missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BD Cytometric Bead Array (CBA) mus IL-21; Flex Set, pärla B6

Produktkod. 15829978
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 tester
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15829978 100 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15829978 Leverantör BD Leverantörsnummer 560160

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Mus IL-21; Standard; Mus IL-21; PE-detektionsreagens; Mus IL-21; Capture Bead B6

Bestämmer musens reaktivitet genom att testa prover med BD CBA Mouse IL-21 Flex Set

De BD™ CBA Mouse IL-21 Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta mus interleukin-21 (IL-21) i serum- och cellkultursupernatantprover

  • Reaktivitet: QC Testad: Mus
  • Pärlposition: B6
  • Detektionsgränsen är 4,8 pg/ml

Med BD CBA Mus/råtta lösligt protein master buffer kit (kat. nr. 558266, 100 tester eller 558267, 500 tester), flödescytometer och FCAP Array™ programvara

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IL-21
Korsreaktivitet Mus
Inkluderar Mus IL-21, standard, Mus IL-21, PE-detektionsreagens, Mus IL-21, fångstkula B6
Kvantitet 100 tester
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Mus IL-21 flex set (pärla B6)

Endast forskningsanvändning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.