Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus MCP-1; Flex Set, pärla B7
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Mus MCP-1; Standard; Mus MCP-1; PE-detektionsreagens; Mus MCP-1; Capture Bead B7
De BD CBA Mouse MCP-1 Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta musmonocyt-kemoattraherande protein-1 (MCP-1), även känd som CCL2, i serum- och cellkultursupernatantprover. Musreaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA Mouse MCP-1 Flex Set.
- Reaktivitet: Mus
- Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter formulerade till en 50x koncentration för multiplexanvändning
- Standardkomponenten lyofiliseras
- När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/ml
- Måste användas tillsammans med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer, FCAP Array™ Programvara
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MCP-1 |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus MCP-1, standard, Mus MCP-1, PE-detektionsreagens, Mus MCP-1, fångstkula B7 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus MCP-1 flex set (pärla B7) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mouse MCP-1 Flex Set
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: CMIT/MIT