Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus MIG; Flex Set, Bead D9
Beskrivning
Innehåller
Mus MIG; Standard; Mus MIG; PE-detektionsreagens; Mus MIG; Capture Bead D9
De BD CBA Mouse MIG Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta musmonokin inducerad av gamma-interferon (MIG), även känd som CXCL9, i serum- och cellkultursupernatantprover. Musreaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA Mouse MIG Flex Set.
- Reaktivitet: Mus
- Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter formulerade till en 50x koncentration för multiplexanvändning
- Standardkomponenten lyofiliseras
- När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/ml
- Måste användas tillsammans med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer, FCAP Array™ Programvara
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MIG |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus MIG, standard, Mouse MIG, PE-detektionsreagens, Mouse MIG, capture bead D9 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus MIG flex set (pärla D9) |
Säkerhet och hantering
- Mouse MIG Flex Set
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Endast forskningsanvändning