Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus MIP-1α ; Flex Set, Bead C7
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Mus MIP-1α , Standard (två flaskor), Mus MIP-1α PE-detektionsreagens (en flaska), mus MIP-1α Capture Bead C7 (en flaska)
- Musreaktivitet bestämdes genom att testa prover med Flex Set
- Teoretisk detektionsgräns är 2,3 pg/ml
- Förvaringsbuffert: Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA/fetalt bovint serum tillsammans med andra reagens beroende på kitets komponenter
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MIP-1alfa |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus MIP-1a, standard (2 ampuller), mus MIP-1a PE-detektionsreagens (en flaska), mus MIP-1a capture pärla C7 (en flaska) |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus MIP-1alpha flex set (pärla C7) |
Endast forskningsanvändning