Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus MIP-1β ; Flex Set, Bead C9
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Mus MIP-1β ; Standard; Mus MIP-1β ; PE-detektionsreagens; Mus MIP-1β ; Capture Bead C9
De BD CBA-mus MIP-1β Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta mus Macrophage Inflammatory Protein-1β (MIP-1β ), även känd som CCL4, i serum- och cellkultursupernatantprover. Musreaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA-mus MIP-1β Flex Set.
- Reaktivitet: Mus
- Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter formulerade till en 50x koncentration för multiplexanvändning
- Standardkomponenten lyofiliseras
- När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/ml
- Måste användas tillsammans med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer, FCAP Array™ Programvara
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MIP-1beta |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus MIP-1beta, standard, Mus MIP-1beta, PE-detektionsreagens, Mus MIP-1beta, capture bead C9 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus MIP-1beta flex set (pärla C9) |
Endast forskningsanvändning