Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus RANTES; Flex Set, Bead D8
Beskrivning
Innehåller
Mus RANTES; Standard; Mus RANTES; PE-detektionsreagens; Mus RANTES; Capture Bead D8
Musreaktivitet bestäms genom att testa prover med BD CBA Mus RANTES Flex Set.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RANTES |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus RANTES, standard, Mus RANTES, PE-detektionsreagens, Mus RANTES, fångstkula D8 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus RANTES flex set (pärla D8) |
Endast forskningsanvändning