Läs mer
Cytometric Bead Array (CBA) Mus/Råttlösligt Protein Master Buffer Kit, 100 tester, BD
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Analysspädningsmedel, Capture Bead Diluent, Detection Reagent Diluent, Wash Buffer, Instrument Setup Beads (A1, A9, F1, F9), PE Instrument Setup Bead F1, PE positiv kontrolldetektor
Detta kit innehåller alla stödjande reagenser som behövs för att utföra en analys med hjälp av BD™ CBA Mus eller Råttlösligt Protein Flex Set. Buffertar och instrumentinställningsreagenser är optimerade för analys av analyter i vävnadskultursupernatanter, plasma- och serumprover.
- Analysintervall för analysarbete: 10 till 2500pg/ml (mus), 40 till 10000pg/ml (råtta)
- Bör inte användas med några icke-mus- eller råttlösliga proteinflex-set
- Finns i förpackningsstorlekar om 100 och 500 tester
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Antal tester | 100 |
| Inkluderar | 1 flaska 30mL analysspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 5mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 130mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 mL instrumentinställningspärla A1, 1 flaska 0,25 mL instrumentuppsättning pärla A 1, 0mL instrumentuppsättning pärla 1 be. |
| Kvantitet | 100 tester |