Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus/råtta Lösligt Protein Master Buffer Kit, 500 tester
Produktkod. 15859268 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x LT27-263 PPiLight™ omvandlingsreagens, 10 ml, 1 x LT27-260 PPiLight™ detektionsreagens, 10 ml, 1 x LT27-266 PPiLight™ rekonstitutionsbuffert, 20 ml
Produktkod. Kvantitet
15859268 1 x LT27-263 PPiLight™ omvandlingsreagens, 10 ml, 1 x LT27-260 PPiLight™ detektionsreagens, 10 ml, 1 x LT27-266 PPiLight™ rekonstitutionsbuffert, 20 ml
1 options
Produktkod. 15859268 Leverantör BD Leverantörsnummer 558267
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
Analysspädningsmedel, Capture Bead Diluent, Detection Reagent Diluent, Wash Buffer, Instrument Setup Beads (A1, A9, F1, F9), PE Instrument Setup Bead F1, PE positiv kontrolldetektor
Använder partiklar med diskreta fluorescensintensiteter för att detektera lösliga analyter vid mycket låga koncentrationer
Detta kit innehåller alla stödjande reagenser som behövs för att utföra en analys med hjälp av BD™ CBA Mus eller Råttlösligt Protein Flex Set. Buffertar och instrumentinställningsreagenser är optimerade för analys av analyter i vävnadskultursupernatanter, plasma- och serumprover.
  • Analysintervall för analysarbete: 10 till 2500pg/ml (mus), 40 till 10000pg/ml (råtta)
  • Bör inte användas med några icke-mus- eller råttlösliga proteinflex-set
  • Finns i förpackningsstorlekar om 100 och 500 tester
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För analys av analyter i vävnadskultursupernatanter, plasma- och serumprover
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Antal tester 500
Inkluderar 1 flaska 150 mL analysspädningsmedel, 1 flaska 30 mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 30 mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 650 mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 mL instrumentinställningspärla A1, 1 flaska 0,25 mL instrumentuppsättning, 1 mL instrumentuppsättning 1 mL instrumentuppsättning 1 mL instrumentuppsättning. F1
Kvantitet 1 x LT27-263 PPiLight™ omvandlingsreagens, 10 ml, 1 x LT27-260 PPiLight™ detektionsreagens, 10 ml, 1 x LT27-266 PPiLight™ rekonstitutionsbuffert, 20 ml