Läs mer
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mus TNF; Flex Set, Bead C8
Beskrivning
Innehåller
Mus TNF; Standard; Mus TNF; PE-detektionsreagens; Mus TNF; Capture Bead C8
De BD CBA Mouse TNF Flex Set är en pärlbaserad immunanalys som kan mäta mustumörnekrosfaktor (TNF) i serum- och cellkultursupernatantprover. Mus- och råttreaktivitet bestämdes genom att testa prover med BD CBA Mouse TNF Flex Set. För kvantifiering av rått-TNF rekommenderar vi BD™ CBA Rat TNF Flex Set (Kat. nr. 558309).
- Reaktivitet: Mus och råtta
- Capture Bead och PE-detektionsreagenskomponenter formulerade till en 50x koncentration för multiplexanvändning
- Standardkomponenten lyofiliseras
- När den rekonstitueras i 4,0 ml analysspädningsmedel har standarden en proteinkoncentration på 2500 pg/ml
- Måste användas tillsammans med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flödescytometer, FCAP Array™ Programvara
Användningsområden:
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNF |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus-TNF, standard, mus-TNF, PE-detektionsreagens, mus-TNF, fångstkula C8 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Provtyp | Serum, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus TNF flex set (pärla C8) |
Säkerhet och hantering
- MS TNF CBA FLEX SET 100TST C8
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isoyhiazolin-3-one
Endast forskningsanvändning