Läs mer
BD Cytometric Bead Array Human IP-10 Flex Set Standard
Produktkod. 15889408
Change view
Kitstorlek:
100 tester
Produktkod. Kitstorlek
15889408 100 tester
1 options
Produktkod. 15889408 Leverantör BD Leverantörsnummer 558466
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lyophilized human IP-10
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4ml Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Beställningsinfo
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Inkluderar Technical data sheet
Kitstorlek 100 tester
Produkttyp Cytometric Ab Control Standards
För användning med (applikation) Flow cytometry
Regulatorisk status RUO
Proteinkoncentration 25000pg/mL
Förvaringskrav 4°C
Volym (metrisk) 0.2mL
Art Human
Form Lyophilized
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human IP-10 Standard
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT