Läs mer
BD Cytometric Bead Array Human MCP-1 Standard
Produktkod. 15899408
Change view
Kitstorlek:
100 tester
Produktkod. Kitstorlek
15899408 100 tester
1 options
Produktkod. 15899408 Leverantör BD Leverantörsnummer 558467
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Useful as a standard control with the CBA Human MCP-1 Flex Set
  • Contains lyophilized recombinant human monocyte chemoattractant protein-1
  • When reconstituted in 0.4mL assay diluent, has a protein concentration of 25,000pg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Inkluderar Technical data sheet
Kitstorlek 100 tester
Produkttyp Cytometric Ab Control Standards
För användning med (applikation) Flow cytometry
Regulatorisk status RUO
Proteinkoncentration 25000pg/mL
Förvaringskrav 4°C
Volym (metrisk) 0.2mL
Form Lyophilized
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human MCP-1 Standard
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT