Läs mer
Cytometric Bead Array Human Th1/Th2/Th17 Kit, BD
Produktkod. 15840239
Kvantitet:
80 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15840239
Brand: BD Biosciences 560484
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ IL-17A
Optimerad för analys av fysiologiskt relevanta koncentrationer (pg/mL-nivåer) av specifika cytokinproteiner i vävnadskultursupernatanter, EDTA-plasma och serumprover
Detektionsreagens som tillhandahålls i kitet är en blandning av fykoerytrin (PE)– konjugerade antikroppar, som ger en fluorescerande signal i proportion till mängden bunden analyt.
  • Kan användas för att mäta Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumörnekrosfaktor (TNF), Interferon-γ (IFN-γ ) och Interleukin-17A (IL-17A) proteinnivåer i ett enda prov
  • Ger tillräckligt med reagens för 80 tester
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Antal tester 80.0
Inkluderar 1 injektionsflaska 0,8 ml humana IL-2-infångningskulor, 1 injektionsflaska 0,8 ml humana IL-4-infångningspärlor, 1 injektionsflaska 0,8 ml humana IL-6-infångningspärlor, 1 injektionsflaska 0,8 ml humana IL-10-infångningspärlor, 1 injektionsflaska 0,8 ml humana IL-6-infångningspärlor T, 8mL humana IL-10-infångningspärlor, 1 ampullflaska 0,8 ml humana pärlor. IFN fånga pärlor
Kvantitet 80 tester
Validerad ansökan RUO
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one