Läs mer
Cytometrisk Bead Array Wash Buffer, BD
Produktkod. 15809938 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
130 ml
Produktkod. Kvantitet
15809938 130 ml
1 options
Produktkod. 15809938 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 560105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
För att användas med BD CBA Flex Set-analyser
  • För tvättsteg och för att återsuspendera pärlor för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Innehåll och lagring 4 °C
Formatera Vätska
Kvantitet 130 ml
Validerad ansökan 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
Endast för forskning.